Titriplex® III (EDTA Dinatriumsalz Dihydrat), EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Kestranal® 2S 2 H2O, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Titriplex III, Edetinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, EDTA-Na2 Dihydrat, Kestranal® 2S Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat

1.37004.1000 1.37004.9012 1.37004.9025
1.37004.1000EA 388 EUR
1.37004.1000 1.37004.9012 1.37004.9025
Titriplex® III (EDTA Dinatriumsalz Dihydrat), EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 372.24 g/mol
Schmelzpunkt: 255
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR