Kaliumchlorid, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, BP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®

Lieferant: Merck

Synonyme: Potassiumchloride

1.37009.9012 1.37009.9029 1.37009.5000 1.37009.1000
1.37009.9012EA 571 EUR
1.37009.9012 1.37009.9029 1.37009.5000 1.37009.1000
Kaliumchlorid, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, BP BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Schmelzpunkt: 773
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR