Essigsäure 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®

Lieferant: Merck

1.37035.2500 1.37035.9025
1.37035.2500EA 152 EUR
1.37035.2500 1.37035.9025
Essigsäure 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR