Ethanolamin, EMPROVE® EXPERT BP, NF BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Aminoethanol, Monoethanolamin
1.37044.2500
1.37044.9025
1.37044.9180
1.37044.0100
1.37044.2500EA
204
EUR
1.37044.2500
1.37044.9025
1.37044.9180
1.37044.0100
Ethanolamin, EMPROVE® EXPERT BP, NF BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Ethanolamin
Formel:
NH₂CH₂CH₂OH Molecular Weight: 61.08 g/mol Siedepunkt: 171 Schmelzpunkt: 10.5 Dichte: 1.0164 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 93 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008183 CAS-Nummer: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN: 2491 ADR: 8 Merck Index: 13,03762 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...