Lactose Monohydrat, Pulver, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF, JP für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®

Lieferant: Merck

1.37045.5000 1.37045.9029
1.37045.5000EA 328 EUR
1.37045.5000 1.37045.9029
Lactose Monohydrat, Pulver, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF, JP für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lactose Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Schmelzpunkt: 223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR