Salzsäure 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion

Lieferant: Merck
Achtung

1.37055.9950 1.37055.1000
1.37055.9950EA 0 EUR
1.37055.9950 1.37055.1000
Salzsäure 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR