Natriumchlorid -Lösung 3 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
1.37076.1000 1.37076.9010
1.37076.1000EA 134 EUR
1.37076.1000 1.37076.9010
Natriumchlorid -Lösung 3 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801
Dichte: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
Merck Index: 14,08599