Calciumchlorid Dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL BP, E509, SAFC®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
1.42002.5000 1.42002.9029 1.42002.9525 1.42002.1000
1.42002.5000EA 318 EUR
1.42002.5000 1.42002.9029 1.42002.9525 1.42002.1000
Calciumchlorid Dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL BP, E509, SAFC®
Calciumchlorid Dihydrat
pH value: 4.5 - 8.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Solubility: 1280 g/l
Formel: CaCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 147.01 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 176
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660