HPLC-Säulen, Hibar®, LiChrospher® 100 RP-18e
Lieferant: Merck
1.00423.7084 1.00423.7085 1.00424.7084 1.50012.7085 1.50013.7084 1.50182.7084 1.50182.7085 1.50183.7084 1.50183.7085
1.00423.7084EA 0 EUR
1.00423.7084 1.00423.7085 1.00424.7084 1.50012.7085 1.50013.7084 1.50182.7084 1.50182.7085 1.50183.7084 1.50183.7085
HPLC-Säulen, Hibar®, LiChrospher® 100 RP-18e
Chromatographiesäulen
Edelstahlsäulen Hibar® komplett mit Endfittings. Diese Säulen sind mit verschiedene Arten von LiChrospher®-Sorbentien erhältlich.
Bei Verwendung einer Vorsäule mit einer Hibar® RT Säule empfehlen wir den Vorsäulen-Kartuschenhalter 1.51487.0001 für 4×4-mm-Vorsäulenkartuschen LiChroCART®.