HPLC-Säulen, Hibar®, LiChrospher® 100 RP-8
Lieferant: Merck
1.00423.7087 1.00423.7088 1.00424.7088 1.50009.7088 1.50013.7088 1.50182.7088 1.50183.7087 1.50183.7088
1.00423.7087EA 1030 EUR
1.00423.7087 1.00423.7088 1.00424.7088 1.50009.7088 1.50013.7088 1.50182.7088 1.50183.7087 1.50183.7088
HPLC-Säulen, Hibar®, LiChrospher® 100 RP-8
Chromatographiesäulen
Edelstahlsäulen Hibar® komplett mit Endfittings. Diese Säulen sind mit verschiedene Arten von LiChrospher®-Sorbentien erhältlich.
Bei Verwendung einer Vorsäule mit einer Hibar® RT Säule empfehlen wir den Vorsäulen-Kartuschenhalter 1.51487.0001 für 4×4-mm-Vorsäulenkartuschen LiChroCART®.