HPLC-Säulen, Chromolith® CN
Lieferant: Merck
1.52046.0001 1.52047.0001 1.52048.0001 1.52050.0001
1.52046.0001EA 573 EUR
1.52046.0001 1.52047.0001 1.52048.0001 1.52050.0001
HPLC-Säulen, Chromolith® CN
Chromatographiesäulen
Cyano-Säulen sind im Allgemeinen stärker polar als herkömmliche Alkyl-Kieselgel-Säulen. Aufgrund der Ordnung der funktionellen Gruppen wird die sterische Hinderung für die gelöste Substanz verringert. Die Modifikation ermöglicht auch den Kationenaustausch, der bei neutralem pH-Wert stärker ist als in sauren Bedingungen. Chromolith® CN Säulen eignen sich für die Trennung von Alkaloiden, Ölen, Flavonoiden, Glykolen, Phenolen, Phthalaten, Steroiden und Sulfonamiden.