Chromolith® WidePore (WP) 300 HPLC Säulen für Bioanwendungen
Lieferant: Merck
1.52258.0001 1.52265.0001 1.52266.0001 1.52252.0001 1.52250.0001 1.52251.0001 1.52253.0001 1.52254.0001 1.52267.0001 1.52268.0001 1.52270.0001 1.52271.0001 1.52272.0001 1.52273.0001 1.52260.0001 1.52261.0001 1.52262.0001 1.52263.0001 1.52350.0001 1.52351.0001 1.52352.0001 1.52353.0001 1.52358.0001 1.52370.0001 1.52371.0001 1.52372.0001
1.52258.0001EA 1290 EUR
1.52258.0001 1.52265.0001 1.52266.0001 1.52252.0001 1.52250.0001 1.52251.0001 1.52253.0001 1.52254.0001 1.52267.0001 1.52268.0001 1.52270.0001 1.52271.0001 1.52272.0001 1.52273.0001 1.52260.0001 1.52261.0001 1.52262.0001 1.52263.0001 1.52350.0001 1.52351.0001 1.52352.0001 1.52353.0001 1.52358.0001 1.52370.0001 1.52371.0001 1.52372.0001
Chromolith® WidePore (WP) 300 HPLC Säulen für Bioanwendungen
Chromatographiesäulen
Diese Säulen wurden infolge der hohen Nachfrage nach geeigneten analytischen Methoden für die Prozessüberwachung und Qualitätskontrolle großporiger Biomoleküle entwickelt. Für die akkurate Analyse von Proteinen, Antikörpern und großen Peptiden sind Säulen erforderlich, die eine gute Permeabilität, einen besseren Stoffübergang und eine bessere Selektivität bieten. Damit die Trennung nicht durch den Größenausschluss beeinflusst wird, sollte die Porengröße etwa zehnmal größer sein als das analysierte Molekül.
  • Vollständig bioinerte Säulenhardware
  • Hohe Biorückgewinnung
  • Selektivität für