Acetonitril mit 0,1% (v/v) Ameisensäure
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.59002.1000 1.59002.2500 1.59002.4000
1.59002.1000EA 119 EUR
1.59002.1000 1.59002.2500 1.59002.4000
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Ameisensäure
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Ameisensäure
LiChrosolv® hypergrade ist sorgfältig auf LC-MS-Eignung getestet und erfüllt alle Anforderungen moderner LC-MS-Ionisationsmethoden (ESI / APCI – positiver und negativer Modus).
Dank ihres niedrigen ionischen Hintergrunds und ihrer geringen Ionenunterdrückung bieten LiChrosolv® Hypergrade-Lösungsmittel eine hohe Reproduzierbarkeit und hohe Ionisierungseffizienz. Das Verpackungsmaterial wurde verbessert, um die LC-MS-Qualitätsanforderungen perfekt zu erfüllen.
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 1648
ADR: 3,