Metanilgelb, Millipore®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Acid Yellow 36, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.59267.0010
1.59267.0010EA 50.3 EUR
1.59267.0010
Metanilgelb, Millipore®
Metanilgelb
Formel: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
Molecular Weight: 375,38 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007486
CAS-Nummer: 587-98-4
EINECS: 209-608-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 25 g/l (20 °C)
Molar Mass 375.38 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 10 (10 g/l, H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR