Essigsäure 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.60305.1000
1.60305.1000EA 39 EUR
1.60305.1000
Essigsäure 1 mol/l (1 N), Titripur®, Supelco®
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM