Gold-Standardlösung, 1000 mg/L Au in 2 M Salzsäure (aus HAuCl4) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70216.0100
1.70216.0500
1.70216.0100EA
128
EUR
1.70216.0100
1.70216.0500
Gold-Standardlösung, 1000 mg/L Au in 2 M Salzsäure (aus HAuCl4) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Gold-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST