Platin-Standardlösung, 1000 mg/L Pt in 2 M Salzsäure (aus H2PtCl6) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70219.0100
1.70219.0500
1.70219.0100EA
141
EUR
1.70219.0100
1.70219.0500
Platin-Standardlösung, 1000 mg/L Pt in 2 M Salzsäure (aus H2PtCl6) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Platin-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST