Lithium-Standardlösung, 1000 mg/L Li in 0,5 M Salpetersäure (aus LiNO3) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70223.0100
1.70223.0500
1.70223.0100EA
40.2
EUR
1.70223.0100
1.70223.0500
Lithium-Standardlösung, 1000 mg/L Li in 0,5 M Salpetersäure (aus LiNO3) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Lithium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST