Silicium-Standardlösung, 1000 mg/L Si in 0,5 M Natronlauge (aus SiO2) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70236.0100 1.70236.0500
1.70236.0100EA 38.1 EUR
1.70236.0100 1.70236.0500
Silicium-Standardlösung, 1000 mg/L Si in 0,5 M Natronlauge (aus SiO2) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Silizium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST