Antimon-Standardlösung, 1000 mg/L Sb in 7%iger Salzsäure (aus Sb2O3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70302.0100
1.70302.0100EA
169
EUR
1.70302.0100
Antimon-Standardlösung, 1000 mg/L Sb in 7%iger Salzsäure (aus Sb2O3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Antimon-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST