Arsen-Standardlösung, 1000 mg/L As in verd. Salpetersäure (aus H3AsO4) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70303.0100
1.70303.0100EA 175 EUR
1.70303.0100
Arsen-Standardlösung, 1000 mg/L As in verd. Salpetersäure (aus H3AsO4) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Arsen-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST