Gallium-Standardlösung, 1000 mg/L Ga in verd. Salpetersäure (aus Ga(NO₃)₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70319.0100
1.70319.0100EA 281 EUR
1.70319.0100
Gallium-Standardlösung, 1000 mg/L Ga in verd. Salpetersäure (aus Ga(NO₃)₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Gallium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST