Iridium-Standardlösung, 1000 mg/L Ir in 7%iger Salzsäure (aus IrCl₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70325.0100
1.70325.0100EA 444 EUR
1.70325.0100
Iridium-Standardlösung, 1000 mg/L Ir in 7%iger Salzsäure (aus IrCl₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Iridium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST