Osmium-Standardlösung, 1000 mg/L Os in 7%iger Salzsäure (aus (NH4)2OsCl6) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70338.0100
1.70338.0100EA 641 EUR
1.70338.0100
Osmium-Standardlösung, 1000 mg/L Os in 7%iger Salzsäure (aus (NH4)2OsCl6) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Osmium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST