Praseodym-Standardlösung, 1000 mg/L Pr in verd. Salpetersäure (aus Pr2O3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70343.0100
1.70343.0100EA
245
EUR
1.70343.0100
Praseodym-Standardlösung, 1000 mg/L Pr in verd. Salpetersäure (aus Pr2O3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Praseodym-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST