Scandium-Standardlösung, 1,000 mg/L Sc in Salpetersäure 7% (aus Sc₂O₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70349.0100
1.70349.0100EA 310.1 EUR
1.70349.0100
Scandium-Standardlösung, 1,000 mg/L Sc in Salpetersäure 7% (aus Sc₂O₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Scandium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST