Zinn-Standardlösung, 1000 mg/L Sn in 7%iger Salzsäure (aus SnCl4) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70362.0100
1.70362.0100EA 178 EUR
1.70362.0100
Zinn-Standardlösung, 1000 mg/L Sn in 7%iger Salzsäure (aus SnCl4) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Zinn-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST