Silicium-Standardlösung, 1000 mg/L Si in 2%iger Natronlauge (aus SiO2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70365.0100
1.70365.0100EA
164
EUR
1.70365.0100
Silicium-Standardlösung, 1000 mg/L Si in 2%iger Natronlauge (aus SiO2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Silizium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST