Aluminium-Standardlösung, 10000 mg/L Al in verd. Salpetersäure (aus Al(NO₃)₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70371.0100
1.70371.0100EA
335
EUR
1.70371.0100
Aluminium-Standardlösung, 10000 mg/L Al in verd. Salpetersäure (aus Al(NO₃)₃) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Aluminium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST