Mangan-Standardlösung, 10000 mg/L Mn in verd. Salpetersäure (aus Mn(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70380.0100
1.70380.0100EA
332
EUR
1.70380.0100
Mangan-Standardlösung, 10000 mg/L Mn in verd. Salpetersäure (aus Mn(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Mangan-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST