Quecksilber-Standardlösung, 10000 mg/L Hg in 10% Salpetersäure (aus Hg(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70384.0100
1.70384.0100EA 217 EUR
1.70384.0100
Quecksilber-Standardlösung, 10000 mg/L Hg in 10% Salpetersäure (aus Hg(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Quecksilber-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST