Zirkonium-Standardlösung, 10000 mg/L Zr in 10%iger Salzsäure (aus ZrOCl2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
1.70390.0100
1.70390.0100EA
197
EUR
1.70390.0100
Zirkonium-Standardlösung, 10000 mg/L Zr in 10%iger Salzsäure (aus ZrOCl2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Zirkonium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST