Magnesiumsulfat Heptahydrat, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bittersalz
1.72572.9025
1.72572.9025EA 0 EUR
1.72572.9025
Magnesiumsulfat Heptahydrat, SAFC®
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
Molecular Weight: 246.48 g/mol
Schmelzpunkt: 1124
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149785
CAS-Nummer: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715