Kaliumhydrogencarbonat FCC, E501, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Kaliumbicarbonat
1.72574.9025
1.72574.9025EA 0 EUR
1.72574.9025
Kaliumhydrogencarbonat FCC, E501, SAFC®
Kaliumhydrogencarbonat
Formel: KHCO₃
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Schmelzpunkt: 292 °C
Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691