Natriumhydrogencarbonat FCC, E500, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumbicarbonat
1.72577.9025
1.72577.9025EA 0 EUR
1.72577.9025
Natriumhydrogencarbonat FCC, E500, SAFC®
Natriumhydrogencarbonat
Formel: NaHCO₃
Molecular Weight: 84.01 g/mol
Schmelzpunkt: 270
Dichte: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003528
CAS-Nummer: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM