Spektralphotometer, Spectroquant® Prove
Lieferant: Merck
1.73016.0001 1.73017.0001
1.73016.0001EA 4285 EUR
1.73016.0001 1.73017.0001
Spektralphotometer, Spectroquant® Prove
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Die Spectroquant Prove Spektralphotometer wurden für Wasseranalysen - Abwasser, Prozesswasser oder Trinkwasser und Getränke - entwickelt.
  • ID: Erkennungssystem mit umfangreichen Daten für das Einlegen von Tests und der
  • Auswahl der richtigen Einstellungen und Methoden
  • Barcode einschließlich Methodenerkennung, Chargennummer, Verfallsdatum und Kalibrierungs-Updates für sichere 'Echtzeit'-Daten
  • Individuelle Messungen einschließlich Verdünnungsfaktoren für jede Probe, Trübungskorrektur, gleichzeitige Anzeige von Absorption und Konzentration, Einstellen von Grenzwerten und Trendanalysen
  • Küvettenhalter für eine einfache Reinigung abnehmbar
  • Einfache Erkennung von Matrixinterferenzen
  • Individuelle Daten und AQA Prime mit sicherer analytischer Qualitätssicherung
Das Prove 100 ist die beste Wahl für Anwender, die hauptsächlich das breite Sortiment an Testkits einsetzen oder nur Messungen im sichtbaren Bereich durchführen.
Das Prove 300 ist ideal für einen intensiveren Einsatz. Darüber hinaus ermöglicht es sowohl UV- als auch VIS-Messungen und bietet Ihnen damit größere Flexibilität für kompliziertere Analysen.
Prove 600; Spitzenmodell für komplexere Analysen. Das Prove 600 wurde für anspruchsvolle UV/VIS-Messungen mit einer Bandbreite von 1,8 mm und Küvetten von bis zu 100 mm konzipiert. Ausgezeichnete Auflösung und Empfindlichkeit für den Einsatz mit Testkits und komplexe kinetische oder spektrale Messungen.