5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Lieferant: Biotium
10001-2
10001
10001-1
10001-2EA
2160
EUR
10001-2
10001.
10001-1
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Formel:
C₈H₄BrClNNa₂O₄P |
MDL:
MFCD00036757 CAS-Nummer: 102185-33-1 |