5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat)

Lieferant: Biotium
Achtung

10002-2 10002 10002-1
10002-2EA 2080 EUR
10002-2 10002. 10002-1
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat)
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat p-Toluidinsalz (BCIP (p-Toluidinsalz), X-Phosphat)
Formel: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00040636
CAS-Nummer: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR