Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver APS 3-7 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10030.18 10030.30 10030.A1 10030.06
10030.18EA 54.5 EUR
10030.18 10030.30 10030.A1 10030.06
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver APS 3-7 µm
Molybdenum
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Molecular Weight: 95.94 g/mol
Siedepunkt: 3617
Schmelzpunkt: 2622
Dichte: 10.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06317