Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

10031.18 10031.30 10031.A1
10031.18EA 53 EUR
10031.18 10031.30 10031.A1
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Molybdenum

Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465

Formel: Mo
Molecular Weight: 95.94 g/mol
Siedepunkt: 3617
Schmelzpunkt: 2622
Dichte: 10.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06317

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR