Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.127 mm (0.005 in)

Lieferant: Thermo Scientific

10037.H6
10037.H6EA 162 EUR
10037.H6
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Molybdenum

Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.13g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465

Formel: Mo
Molecular Weight: 95,94 g/mol
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR