Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Teller, Dicke 2.5 mm (0.098 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

10047.FI 10047.GH 10047.HP
10047.FIEA 132 EUR
10047.FI 10047.GH 10047.HP
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Teller, Dicke 2.5 mm (0.098 in)
Molybdenum

Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈64g/50x50mm MDL No.: MFCD00003465

Formel: Mo
Molecular Weight: 95.94 g/mol
Siedepunkt: 3617
Schmelzpunkt: 2622
Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR