Hämatoxylin -Lösung (Mayer), Q Path® für die Mikroskopie

Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
Achtung

Synonyme: Hydroxybrasilin, Naturschwarz 1

10047005.EA 89.4 EUR
10047005. 10047105.
Hämatoxylin -Lösung (Mayer), Q Path® für die Mikroskopie
Hämatoxylin-Färbelösung

HES Lösung gebrauchsfertig für die Histologie

Formel: C₁₆H₁₄O₆
Molecular Weight: 302.28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
IVDLogo

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Aussehen klare Flüssigkeit
Farbe der Lösung lila bis rot
Dichte (20/4) 1,05 - 1,07
pH (20 °C) 2,2 - 2,6
Absorption (0,1%) 559 - 561 nm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR