Hämatoxylin -Lösung (Harris), Q Path® für die Mikroskopie

Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
Achtung

Synonyme: Hydroxybrasilin, Naturschwarz 1

10047007.EA 101 EUR
10047007. 10047107. 00607131.
Hämatoxylin -Lösung (Harris), Q Path® für die Mikroskopie
Hämatoxylin-Färbelösung

Papanicolaou Lösung gebrauchsfertig für die Zytologie.

Formel: C₁₆H₁₄O₆
Molecular Weight: 302.28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
IVDLogo

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Aussehen Klare Flüssigkeit
Farbe der Lösung Violett-rot
Dichte (20/4) 1,053 - 1,059
pH (20 °C) 2,2 - 2,6
Absorption (0,5 %) 553 - 560 nm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR