Eosin G in wässriger Lösung, Q Path® für die Mikroskopie

Lieferant: VWR Q-Path Chemicals

Synonyme: 2,4,5,7-Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Solvent Red 43, Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoat, 2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz, Eosin 225, Eosin gelbstichig, Eosin G Dinatriumsalz, Eosin gelblich, Eosin Y Dinatriumsalz, Eosin Y

10047001.EA 47.3 EUR
10047001. 10047101.
Eosin G in wässriger Lösung, Q Path® für die Mikroskopie
Eosin G

Eosin gebrauchsfertig für die HES Färbung

Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Molecular Weight: 691.86 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Merck Index: 13,03634
IVDLogo

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Aussehen Clear liquid
Farbe der Lösung Orange-red
Dichte (20/4) 0,9 - 1,1
pH (20°C) 5 - 5,5
Absorption (0.1 %) 514 - 518 nm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR