Clean-Lab, Q Path® zur Entfernung von Paraffin
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
Gefahr
10047400.EA 142 EUR
10047400.
Clean-Lab, Q Path® zur Entfernung von Paraffin
Clean-Lab
Lösungsmittelersatz für Reinigungsinstrumente und -ausrüstung, die mit Paraffinwachs in Kontakt kommen. Paraffinwachs wird zur Vorbereitung histologischer Schnitte für die Mikroskopie verwendet. Rückstände lassen sich jedoch sehr schwer von Mikrotomen und Oberflächen im Labor entfernen. Clean-Lab wurde für eine schnelle und einfache Entfernung von Paraffin konzipiert.
  • Ideal zur Entfernung von Paraffin und zur Reinigung aller Oberflächen in klinischen Laboren mit Mikroskopie-Anwendungen
  • Besonders nützlich für Mikrotome
  • Auch geeignet für Werkzeuge, Einrichtungsgegenstände, Einbett- und Trimmstationen
  • Rasche und umfassende Wirkung in wenigen Sekunden
  • Kostenlose Muster auf Anfrage erhältlich
Flammpunkt: 49 °C (geschlossener Tiegel)
CAS-Nummer: 90622-57-4
UN: 3295
ADR: 3,III
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Aromaten (UV) (max. 100 ppm) Entspricht
Siedepunkt (Beginn) (min.173°C) Entspricht
Bromzahl (pro 100 g) (max. 50 ppm) Entspricht
Färbung (Saybolt) (D6045) (min. 30) Entspricht
Dichte (15°C) (0,752-0,772 kg/l) Entspricht
Destillationsbereich (50 %) (177-187°C) Entspricht
Trockenpunkt (Destillation) (max.193°C) Entspricht
Flammpunkt (56-63°C) Entspricht
S (Schwefel) (max. 1 ppm) Entspricht