Platin-Rhodium-Legierung (70:30 gew.%), Drahtform für ISA Typ B Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10063.G1
10063.BY
10063.G1EA
0
EUR
10063.G1
10063.BY
Platin-Rhodium-Legierung (70:30 gew.%), Drahtform für ISA Typ B Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platin-Rhodium-Legierung (70:30 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 70:30 wt%
Physical Form: ≈0.52g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...