Antimon ≥99,8% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

10098.KG 10098.KJ
10098.KGEA 81.8 EUR
10098.KG 10098.KJ
Antimon ≥99,8% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 10 cm (3.9 in), Ø 12.7 mm (0.50 in)
Antimony

Purity: 99.8% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: ≈81.2g (0.178lbs)/10cm piece, Cast rod Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030

Formel: Sb
Siedepunkt: 1637 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 630 °C
Dichte: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134030
CAS-Nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR