Antimon ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10100.30 10100.A1
10100.30EA 60.4 EUR
10100.30 10100.A1
Antimon ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Antimony
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Apparent density 2.4-2.9g/cm3 Odour: Odourless Boiling Point: 1380° UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Formel: Sb
Siedepunkt: 1380 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134030
CAS-Nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III