Bismut ≥99,998% (Metall-Basis), Nadeln 1-5 cm, Länge 1-5 cm (0.4-2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Wismut
10109.22
10109.36
10109.A3
10109.22EA
75
EUR
10109.22
10109.36
10109.A3
Bismut ≥99,998% (Metall-Basis), Nadeln 1-5 cm, Länge 1-5 cm (0.4-2 in)
Bismut
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Approximately 1.5mm diameter
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Formel:
Bi Siedepunkt: 1490 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 271…272 °C Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134033 CAS-Nummer: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Merck Index: 12,01297 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...